Learn More
Ácido 3-Clorosalicilílico, TRC
Código de producto. 30007141
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007141 1 g 1 g
30004185 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30007141 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3820001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1829-32-9
Fórmula molecular C7 H5 Cl O3
Peso molecular (g/mol) 172.57
Nombre IUPAC Ácido 3-cloro-2-hidroxibenzoico
SMILES OC(=O)c1cccc(Cl)c1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chlorosalicylic Acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5ClO3/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3,9H,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.9927