Learn More
3-clorosalicilaldehído, TRC
Código de producto. 30366377
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30366377 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30366377 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3819001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chlorosalicylaldehyde
CAS 1927-94-2
Fórmula molecular C7 H5 Cl O2
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-2-5(4-9)7(6)10/h1-4,10H
SMILES Oc1c(Cl)cccc1C=O
Nombre IUPAC 3-cloro-2-hidroxibenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 156.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.9978