Learn More
N-óxido de 3-cloropiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloropyridine N-Oxide |
| CAS | 1851-22-5 |
| Fórmula molecular | C5 H4 Cl N O |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H4ClNO/c6-5-2-1-3-7(8)4-5/h1-4H |
| SMILES | [O-][n+]1cccc(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | 3-cloro-1-oxidopiridin-1-io |
| Peso molecular (g/mol) | 129.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.9981 |