Learn More
3-cloropiridina-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloropyridine-D4 |
| CAS | 1001003-95-7 |
| Fórmula molecular | C5 D4 Cl N |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Pyridine-2,3,4,6-d4, 5-chloro- (ACI), 5-Chloropyridine-2,3,4,6-d4 (ACI), 3-Chloropyridine-d4, 3-Chloropyridine-D4, 3-Chloropyridine-2,4,5,6-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H4ClN/c6-5-2-1-3-7-4-5/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1nc([2 H])c(Cl)c([2 H])c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 3-cloro-2,4,5,6-tetradeuteriopiridina |
| Peso molecular (g/mol) | 117.5696 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 117,0283 g/mol |
| Mostrar más |