Learn More
3-Cloropiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11405747
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11405747 10 g 10 g
11415747 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11405747 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24316.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 626-60-8 | C5H4ClN | 113.54 g/mol
3-Chloropyridine is used as a pharmaceutical intermediate. It can be used to produce 3-chloro-pyridine-1-oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-cloropiridina se utiliza como producto intermedio farmacéutico. Se puede utilizar para producir 3-cloro-piridín-1-óxido.
Solubilidad
Soluble en agua 10 g/l.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 626-60-8
Fórmula molecular C5H4ClN
Peso molecular (g/mol) 113.54
Número MDL MFCD00006375
Clave InChI PWRBCZZQRRPXAB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine, 3-chloro, m-chloropyridine, unii-1m13huc1p4, ccris 1715, chloropyridine, b-chloropyridine, 3-chloro pyridine, 3-chloro-pyridine, 3-chloropyridine, 3-chloranylpyridine
PubChem CID 12287
Nombre IUPAC 3-cloropiridina
SMILES ClC1=CC=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloropyridine
Densidad 1.205
Punto de ebullición 147°C to 149°C
Temperatura de inflamación 53°C (127°F)
Índice de refracción 1.533
Cantidad 10 g
Número UN UN1993
Beilstein 105744
Información de solubilidad Soluble in water 10g/L.
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.55
Porcentaje de pureza 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Chloropyridine
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Chloropyridine