Learn More
3-Cloropiridina-4-carboxaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15492218
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15492218 5 g 5 g
15402228 250 mg 250 miligramos
15482218 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15492218 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55852.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 72990-37-5 | C6H4ClNO | 141.554 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72990-37-5
Fórmula molecular C6H4ClNO
Peso molecular (g/mol) 141.554
Número MDL MFCD06200712
Clave InChI ZVGDKOQPJCOCLI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloroisonicotinaldehyde, 3-chloropyridine-4-carboxaldehyde, 3-chloro-4-pyridinecarboxaldehyde, 3-chloro-4-pyridinecarbaldehyde, 3-chloro-pyridine-4-carbaldehyde, 3-chloro-4-formylpyridine, 4-pyridinecarboxaldehyde, 3-chloro, acmc-1bgrb, ksc377a6f
PubChem CID 2762995
Nombre IUPAC 3-cloropiridina-4-carbaldehído
SMILES C1=CN=CC(=C1C=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloropyridine-4-carboxaldehyde
Punto de fusión 58°C to 62°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.56
Porcentaje de pureza 98%