Learn More
Ácido 3-cloropiridina-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10730550 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10730550 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
1 options
Código de producto. 10730550 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 429912500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-chloropyridine-2-carboxylic acid
CAS 57266-69-0
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 124.0°C to 126.0°C
Color Blanco a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H4ClNO2
Número MDL MFCD01646325
Cantidad 250 mg
Sinónimo 3-chloropicolinic acid, 3-chloro-2-pyridinecarboxylic acid, 3-chloro-2-picolinic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 3-chloro, 3-chloropyridine-2-carboxylicacid, 3-chloro-2-picolinicacid, 3-chloro-pyridine-2-carboxylic acid, chloropicolinic acid, pubchem12918, 3-chloro picolinic acid
Clave InChI XTMUXJBJCMRWPG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(N=C1)C(=O)O)Cl
Nombre IUPAC Ácido 3-cloropiridin-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 157.56
PubChem CID 824632
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.56
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Chloropyridine-2-carboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.