Learn More
Ácido 3-cloropiridina-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11331949
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11331949 1 g 1 g
15493337 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11331949 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26024.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57266-69-0
Fórmula molecular C6H4ClNO2
Peso molecular (g/mol) 157.553
Número MDL MFCD01646325
Clave InChI XTMUXJBJCMRWPG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloropicolinic acid, 3-chloro-2-pyridinecarboxylic acid, 3-chloro-2-picolinic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 3-chloro, 3-chloropyridine-2-carboxylicacid, 3-chloro-2-picolinicacid, 3-chloro-pyridine-2-carboxylic acid, chloropicolinic acid, pubchem12918, 3-chloro picolinic acid
PubChem CID 824632
Nombre IUPAC Ácido 3-cloropiridin-2-carboxílico
SMILES C1=CC(=C(N=C1)C(=O)O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloropyridine-2-carboxylic acid
Punto de fusión 131°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.56
Porcentaje de pureza 97%