Learn More
Clorhidrato de 3-cloropiridazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloropyridazine Hydrochloride |
| CAS | 856847-77-3 |
| Fórmula molecular | C4H3N2Cl . HCl |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H3ClN2.ClH/c5-4-2-1-3-6-7-4;/h1-3H;1H |
| SMILES | Cl.Clc1cccnn1 |
| Nombre IUPAC | clorhidrato de 3-cloropiridazina |
| Peso molecular (g/mol) | 150.99 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 149.9752 |