Learn More
3-Cloropirazina-2-carbonitrilo, +95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10292442
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10292442 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10082444 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10527864 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10292442 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM04911DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 55557-52-3
Fórmula molecular C5H2ClN3
Peso molecular (g/mol) 139.54
Número MDL MFCD00219653
Clave InChI SDLFAEGTVBPHBK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-3-cyanopyrazine, 3-chloro-2-pyrazinecarbonitrile, 2-chloro-3-cyannopyrazine, pyrazinecarbonitrile, 3-chloro, 3-chloro-2-cyanopyrazine, 3-chlorpyrazin-2-carbonitril, chlorocyanopyrazine, pubchem10180, acmc-209lnr, 2-cyano-3-chloropyrazine
PubChem CID 292465
Nombre IUPAC 3-cloropirazina-2-carbonitrilo
SMILES ClC1=NC=CN=C1C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloropyrazine-2-carbonitrile
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.54
Porcentaje de pureza 97%