Learn More
(3-Cloropirazin-2-il)metanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3-Chloropyrazin-2-yl)methanol |
| CAS | 89283-32-9 |
| Fórmula molecular | C5 H5 Cl N2 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H5ClN2O/c6-5-4(3-9)7-1-2-8-5/h1-2,9H,3H2 |
| SMILES | OCc1nccnc1Cl |
| Nombre IUPAC | (3-cloropirazin-2-il)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 144.559 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.009 |