Learn More
Sulfuro de 3-cloropropileno, TRC
Código de producto. 30343613
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30343613 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30343613 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB41595850MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloropropylene Sulfide
CAS 3221-15-6
Fórmula molecular C3 H5 S Cl
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H5ClS/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2
SMILES ClCC1CS1
Nombre IUPAC 2-(clorometilo)tiirano
Peso molecular (g/mol) 108.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 107.98