Learn More
Clorhidrato de 3-cloropropilamina, TRC
Código de producto. 30354748
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30354748 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30354748 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC37944025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloropropylamine Hydrochloride
CAS 6276-54-6
Fórmula molecular C3H9Cl2N
Cantidad 25 g
Sinónimo 1-Amino-3-chloropropane Hydrochloride, 1-Chloro-3-aminopropane Hydrochloride, 3-Amino-1-chloropropane Hydrochloride, 3-Aminopropyl Chloride Hydrochloride, 3-Chloro-1-propanamine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C3H8ClN.ClH/c4-2-1-3-5;/h1-3,5H2;1H
SMILES Cl.NCCCCl
Nombre IUPAC 3-cloropropan-1-amina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 130.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.0112