Learn More
3-Clorhidrato de cloropropilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11458396
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11458396 50 g 50 g
11468396 250 g 250 g
11448396 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11458396 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15415.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6276-54-6 | C3H9Cl2N | 130.012 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6276-54-6
Fórmula molecular C3H9Cl2N
Peso molecular (g/mol) 130.012
Número MDL MFCD00012913
Clave InChI IHPRVZKJZGXTBQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloropropylamine hydrochloride, 3-chloropropan-1-amine hydrochloride, 3-chloropropylamine hcl, 1-amino-3-chloropropane hydrochloride, 3-chloro-1-propanamine hydrochloride, 1-propanamine, 3-chloro-, hydrochloride, 3-chloropropylammonium chloride, acmc-1b7ws, chloropropylamine hydrochloride, ksc491e7b
PubChem CID 11469095
Nombre IUPAC 3-cloropropan-1-amina; clorhidrato
SMILES C(CN)CCl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloropropylamine hydrochloride
Punto de fusión 147°C to 152°C
Cantidad 50 g
Beilstein 3667451
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.02
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Chloropropylamine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Chloropropylaminehydrochloride