Specifications
| Nombre del producto químico o material | (3-Chloropropyl)trimethoxysilane |
| % mín. CAS | 98.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Color | De incoloro a amarillo |
| Densidad | 1.0700g/mL |
| Punto de ebullición | 195°C to 196°C (750.0 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 78°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Show More |
RU– Solo para uso en investigación
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.