Learn More
(3-cloropropil)trimetoxisilano, 98+%
Código de producto. 10051390 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ML
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10051390 25 mL Frasco de vidrio 25 ML
10694992 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10187653 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10051390 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 137280250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS : 2530-87-2 | C6H15ClO3Si | 198,72 g/ mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2530-87-2
Fórmula molecular C6H15ClO3Si
Peso molecular (g/mol) 198.72
Número MDL MFCD00000997
Clave InChI OXYZDRAJMHGSMW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloropropyl trimethoxysilane, silane, 3-chloropropyl trimethoxy, 3-chloropropyltrimethyoxysilane, sila-ace s 620, cps-m, silane 3-chloropropyl tris methoxy, 3-trimethoxysilyl propyl chloride, unii-t21bnl1s7f, cptmo, 3-chloropropyl trimethoxysilan
PubChem CID 62449
Nombre IUPAC 3-cloropropil(trimetoxi)silano
SMILES CO[Si](CCCCl)(OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3-Chloropropyl)trimethoxysilane
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0700g/mL
Punto de ebullición 195°C to 196°C (750.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 78°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3O)3Si(CH2)3Cl
Índice de refracción 1.4190 to 1.421
Cantidad 25 mL
Gravedad específica 1.07
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.72
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación