Learn More
(3-Cloropropil)trimetoxisilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
(3-Chloropropyl)trimethoxysilane is a good coupling agent for epoxy resins to glass in laminates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El (3-cloropropil)trimetoxisilano es un buen agente de acoplamiento para resinas de epoxi a vidrio en laminados.
Solubilidad
Hidroliza en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, agua/humedad.
Specifica
Spezifikation
| Punto de ebullición | 195°C to 197°C |
| Nombre del producto químico o material | (3-Chloropropyl)trimethoxysilane |
| Punto de fusión | -50°C |
| Cantidad | 500 g |
| Temperatura de inflamación | 78°C (172°F) |
| Olor | Recognizable |
| Índice de refracción | 1.42 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Densidad | 1.077 |
| Beilstein | 969627 |
| Mehr anzeigen |