Learn More
(3-Cloropropil)trimetoxisilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11440707 100 g 100 g
11450707 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11440707 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22517.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2530-87-2 | C6H15ClO3Si | 198.718 g/mol
(3-Chloropropyl)trimethoxysilane is a good coupling agent for epoxy resins to glass in laminates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (3-cloropropil)trimetoxisilano es un buen agente de acoplamiento para resinas de epoxi a vidrio en laminados.
Solubilidad
Hidroliza en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2530-87-2
Fórmula molecular C6H15ClO3Si
Peso molecular (g/mol) 198.718
Número MDL MFCD00000997
Clave InChI OXYZDRAJMHGSMW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloropropyl trimethoxysilane, silane, 3-chloropropyl trimethoxy, 3-chloropropyltrimethyoxysilane, sila-ace s 620, cps-m, silane 3-chloropropyl tris methoxy, 3-trimethoxysilyl propyl chloride, unii-t21bnl1s7f, cptmo, 3-chloropropyl trimethoxysilan
PubChem CID 62449
Nombre IUPAC 3-cloropropil(trimetoxi)silano
SMILES CO[Si](CCCCl)(OC)OC
Especificaciones
Punto de ebullición 195°C to 197°C
Nombre del producto químico o material (3-Chloropropyl)trimethoxysilane
Punto de fusión -50°C
Cantidad 100 g
Beilstein 969627
Temperatura de inflamación 78°C (172°F)
Información de solubilidad Hydrolyzes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.72
Porcentaje de pureza 97%
Olor Recognizable
Índice de refracción 1.42
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.077