Learn More
(3-Cloropropil)trietoxisilano, 97+%
Código de producto. 10298753 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10298753 25 g Frasco de vidrio 25 g
10492975 5 g Frasco de vidrio 5 g
10579023 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10298753 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 391890250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS : 5089-70-3 | C9H21ClO3Si | 240,8 g/ mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5089-70-3
Fórmula molecular C9H21ClO3Si
Peso molecular (g/mol) 240.8
Número MDL MFCD00018985
Clave InChI KSCAZPYHLGGNPZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloropropyl triethoxysilane, 3-chloropropyl triethoxy silane, silane, 3-chloropropyl triethoxy, unii-x7rb20518m, triethoxy gamma-chloropropyl silane, gamma-chloropropyltriethoxysilane, triethoxy .gamma.-chloropropyl silane, chloropropyl triethoxysilane, dynasylan cpteo
PubChem CID 78771
Nombre IUPAC 3-cloropropilo(trietoxi)silano
SMILES CCO[Si](CCCCl)(OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3-Chloropropyl)triethoxysilane
% mín. CAS 97.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.0040g/mL
Punto de ebullición 230.0°C
Temperatura de inflamación 78°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Cl(CH2)3Si(OCH2CH3)
Índice de refracción 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589nm)
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.004
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.8
Porcentaje de pureza 97+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación