Learn More
Sulfuro de fenilo 3-cloropropílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409277
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11409277 5 g 5 g
11419277 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11409277 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21345.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4911-65-3 | C9H11ClS | 186.70 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4911-65-3
Fórmula molecular C9H11ClS
Peso molecular (g/mol) 186.70
Número MDL MFCD00040122
Clave InChI SBRLITLVSMPPFI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloropropyl phenyl sulfide, 3-chloropropyl sulfanyl benzene, 3-chloropropyl thio benzene, 3-chloropropylphenylsulfide, acmc-20an5p, 3-phenylthiopropylchloride, 3-phenylthiopropyl chloride, 1-chloro-3-phenylthiopropane, 3-chloro-1-phenylthiopropane
PubChem CID 269606
Nombre IUPAC 3-Cloropropilsulfanilbenceno
SMILES ClCCCSC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloropropyl phenyl sulfide
Olor Stench
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.7
Porcentaje de pureza 97%