Learn More
Isocianato de 3-cloropropilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322837
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11322837 5 g 5 g
11312837 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322837 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15993.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 13010-19-0 | Molecular Formula: C4H6ClNO | Molecular Weight: 119.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13010-19-0
Fórmula molecular C4H6ClNO
Peso molecular (g/mol) 119.55
Número MDL MFCD00010384
Clave InChI RQAVSDINDRNIKL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloropropyl isocyanate, 3-chloropropylisocyanate, propane, 1-chloro-3-isocyanato, 1-chloro-3-isocyanato-propane, chloropropylisocyanate, chloropropyl isocyanate, 3-chloropropanisocyanate, chloro propyl isocyanate, acmc-20an5q, 3-chloropropyl-isocyanate
PubChem CID 166752
Nombre IUPAC 1-cloro-3-isocianatopropano
SMILES ClCCCN=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloropropyl isocyanate
Densidad 1.165
Punto de ebullición 152°C to 154°C
Temperatura de inflamación 61°C (141°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.452
Cantidad 5 g
Número UN UN2206
Beilstein 1098789
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.55
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Chloropropyl isocyanate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Chloropropyl isocyanate