Learn More
Isocianato de 3-cloropropilo , 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10668634 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10668634 1 g Frasco de vidrio 1 g
10368790 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10668634 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 314590010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 13010-19-0
Fórmula molecular C4H6ClNO
Peso molecular (g/mol) 119.55
Número MDL MFCD00010384
Clave InChI RQAVSDINDRNIKL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloropropyl isocyanate, 3-chloropropylisocyanate, propane, 1-chloro-3-isocyanato, 1-chloro-3-isocyanato-propane, chloropropylisocyanate, chloropropyl isocyanate, 3-chloropropanisocyanate, chloro propyl isocyanate, acmc-20an5q, 3-chloropropyl-isocyanate
PubChem CID 166752
Nombre IUPAC 1-cloro-3-isocianatopropano
SMILES ClCCCN=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloropropyl isocyanate
Nombre de nota 96%
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.1600g/mL
Punto de ebullición 152°C to 154°C
Temperatura de inflamación 61°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Cl(CH2)3NCO
Índice de refracción 1.4490 to 1.453
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.55
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido