Learn More
(3-Cloropropil)benceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11454407 5 g 5 g
11464407 25 g 25 g
11474407 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11454407 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20445.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 104-52-9 | C9H11Cl | 154.637 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-52-9
Fórmula molecular C9H11Cl
Peso molecular (g/mol) 154.637
Número MDL MFCD00001001
Clave InChI XZBXAYCCBFTQHH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloropropyl benzene, 1-chloro-3-phenylpropane, 3-phenylpropyl chloride, benzene, 3-chloropropyl, 3-phenyl-1-chloropropane, 3-chloro-1-phenylpropane, .gamma.-chloropropylbenzene, benzene, chloropropyl, .gamma.-phenylpropyl chloride, 3-penylpropylchloride
PubChem CID 7706
Nombre IUPAC 3-cloropropilbenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3-Chloropropyl)benzene
Densidad 1.05
Punto de ebullición 218°C to 220°C
Temperatura de inflamación 87°C (189°F)
Fórmula lineal C6H5(CH2)3Cl
Índice de refracción 1.522
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.64
Porcentaje de pureza 98%