Learn More
3-Acetato de cloropropilo, TRC
Código de producto. 30366920
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30366920 5 g 5 g
30352467 10 g 10 g
30349508 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30366920 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3272105G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 628-09-1
Fórmula molecular C5H9ClO2
Peso molecular (g/mol) 136.58
Sinónimo Acetic Acid 3-Chloropropyl Ester, 3-Chloro-1-propyl Acetate, Acetic Acid 3-Chloropropyl Ester
Nombre IUPAC acetato de 3-cloropropilo
SMILES CC(=O)OCCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloropropyl Acetate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9ClO2/c1-5(7)8-4-2-3-6/h2-4H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.0291