Learn More
Acetato de 3-cloropropilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11491607 25 g 25 g
11401617 100 g 100 g
11411617 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11491607 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25013.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 628-09-1 | C5H9ClO2 | 136.575 g/mol
3-Chloropropyl acetate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agro chemicals, dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetato de 3-cloropropilo es una importante materia prima y se utiliza como producto intermedio en los ámbitos de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua (parcialmente).
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 628-09-1
Fórmula molecular C5H9ClO2
Peso molecular (g/mol) 136.575
Número MDL MFCD00001000
Clave InChI KPOHQIPNNIMWRL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-propanol, 3-chloro-, acetate, 3-chloropropanol acetate, 3-chlorprop-1-ylacetat, gamma-chloropropyl acetate, 3-chlorprop-1-ylacetat german, acetic acid 3-chloro-propyl ester, 1-acetoxy-3-chloropropane, .gamma.-chloropropyl acetate, 3-chloro-propyl acetate, acetic acid 3-chloropropyl ester
PubChem CID 12334
Nombre IUPAC acetato de 3-cloropropilo
SMILES CC(=O)OCCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloropropyl acetate
Densidad 1.12
Punto de ebullición 70°C to 72°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 68°C (154°F)
Índice de refracción 1.429
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Soluble in water (partly).
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.58
Porcentaje de pureza 98%