Learn More
3-Cloropropiofenona, TRC
Código de producto. 17992565
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17992565 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 17992565 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC37977010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloropropiophenone
CAS 34841-35-5
Fórmula molecular C9 H9 Cl O
Cantidad 10 g
Sinónimo 3-Chloropropiophenone, 1-Propanone, 1-(3-chlorophenyl)- (9CI, ACI), 1-(3-Chlorophenyl)-1-propanone (ACI), Propiophenone, 3'-chloro- (6CI, 7CI), 3-Chlorophenyl ethyl ketone, 3'-Chloropropiophenone, m-Chloropropiophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9ClO/c1-2-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6H,2H2,1H3
SMILES CCC(=O)c1cccc(Cl)c1
Nombre IUPAC 1-(3-clorofenil)propan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 168.6202
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.0342