Learn More
3-cloropropiofenona, Mikromol™
Código de producto. 30051409
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30051409 100 mg 100 miligramos
30050921 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051409 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0745.08
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3-cloropropiofenona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloropropiophenone
CAS 34841-35-5
Nombres de analitos o componentes 3-Chloropropiophenone
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9 H9 Cl O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3-Chloropropane-1,2-diol, 3-Chloropropiophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9ClO/c1-2-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6H,2H2,1H3
SMILES CCC(=O)c1cccc(Cl)c1
Nombre IUPAC 1-(3-clorofenil)propan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 168.6202
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 168,0342 g/mol