Learn More
3-cloropropiofenona, Mikromol™
Description
3-cloropropiofenona
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloropropiophenone |
| CAS | 34841-35-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-Chloropropiophenone |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C9 H9 Cl O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 3-Chloropropane-1,2-diol, 3-Chloropropiophenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9ClO/c1-2-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCC(=O)c1cccc(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-(3-clorofenil)propan-1-ona |
| Show More |