Learn More
3'-Cloropropiofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464224
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11464224 500 g 500 g
11444224 25 g 25 g
11454224 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11464224 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12542.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 34841-35-5 | C9H9ClO | 168.62 g/mol
3'-Chloropropiophenone has been used in the preparation of 1-(3-chlorophenyl)-1-phenyl-1-propanol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3′-Cloropropiofenona se ha utilizado en la preparación de 1-(3-clorofenil)-1-fenil-1-propanol.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34841-35-5
Fórmula molecular C9H9ClO
Peso molecular (g/mol) 168.62
Número MDL MFCD00009925
Clave InChI PQWGFUFROKIJBO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3'-chloropropiophenone, 1-3-chlorophenyl propan-1-one, m-chloropropiophenone, 3-chlorophenyl ethyl ketone, 1-propanone, 1-3-chlorophenyl, 1-3-chloro-phenyl-propan-1-one, m-chloro-propiophenone, pubchem3083, 3'-chloro-propiophenone, 3/'-chloropropiophenone
PubChem CID 587128
Nombre IUPAC 1-(3-clorofenil)propan-1-ona
SMILES CCC(=O)C1=CC(=CC=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-Chloropropiophenone
Punto de fusión 45°C to 47°C
Punto de ebullición 123°C to 124°C (13 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 500 g
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.62
Porcentaje de pureza 98%