Learn More
3'-Cloropropiofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444224
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11444224 25 g 25 g
11454224 100 g 100 g
11464224 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11444224 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A12542.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 34841-35-5 | C9H9ClO | 168.62 g/mol
3'-Chloropropiophenone has been used in the preparation of 1-(3-chlorophenyl)-1-phenyl-1-propanol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3′-Cloropropiofenona se ha utilizado en la preparación de 1-(3-clorofenil)-1-fenil-1-propanol.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 34841-35-5
Fórmula molecular C9H9ClO
Peso molecular (g/mol) 168.62
Número MDL MFCD00009925
Clave InChI PQWGFUFROKIJBO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3'-chloropropiophenone, 1-3-chlorophenyl propan-1-one, m-chloropropiophenone, 3-chlorophenyl ethyl ketone, 1-propanone, 1-3-chlorophenyl, 1-3-chloro-phenyl-propan-1-one, m-chloro-propiophenone, pubchem3083, 3'-chloro-propiophenone, 3/'-chloropropiophenone
PubChem CID 587128
Nombre IUPAC 1-(3-clorofenil)propan-1-ona
SMILES CCC(=O)C1=CC(=CC=C1)Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material 3'-Chloropropiophenone
Punto de fusión 45°C to 47°C
Punto de ebullición 123°C to 124°C (13 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.62
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.