Learn More
3'-Cloropropiofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10287260 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 GR
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10287260 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10114690 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10287260 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 276580250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 34841-35-5 | C9H9ClO | 168.62 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34841-35-5
Fórmula molecular C9H9ClO
Peso molecular (g/mol) 168.62
Número MDL MFCD00009925
Clave InChI PQWGFUFROKIJBO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3'-chloropropiophenone, 1-3-chlorophenyl propan-1-one, m-chloropropiophenone, 3-chlorophenyl ethyl ketone, 1-propanone, 1-3-chlorophenyl, 1-3-chloro-phenyl-propan-1-one, m-chloro-propiophenone, pubchem3083, 3'-chloro-propiophenone, 3/'-chloropropiophenone
PubChem CID 587128
Nombre IUPAC 1-(3-clorofenil)propan-1-ona
SMILES CCC(=O)C1=CC(=CC=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-Chloropropiophenone
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 43°C to 47°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 124°C (14.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClC6H4COC2H5
Cantidad 25 g
Beilstein 07, 1028
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in hot toluene and alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.62
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3'-Chloropropiophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.