Learn More
3-Cloropropiofenona, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435023
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11435023 50 g 50 g
11425023 10 g 10 g
11309499 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11435023 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12290.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 936-59-4 | C9H9ClO | 168.62 g/mol
3-Chloropropiophenone was used in the asymmetric reduction of (S)-3-chloro-1-phenylpropanol using preheated Candida utilis cells immobilized in calcium alginate gel beads. It was also used in the synthesis of (R)-3-chloro-1-phenyl-1-propanol via asymmetric reduction using in-situ generated oxazaborolidine catalyst derived from (S)-α,α-diphenylprolinol. It is a precursor of phenyl vinyl ketone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-cloropropiofenona se utilizó en la reducción asimétrica de (S)-3-cloro-1-fenilpropanol mediante el uso de células de Candida utilis precalentadas inmovilizadas en partículas de gel de alginato de calcio. También se utilizó en la síntesis de (R)-3-cloro-1-fenil-1-propanol mediante reducción asimétrica utilizando el catalizador de oxazaborolidina generado in situ y derivado de (S)-α,α-difenilprolinol. Es un precursor del fenil vinilo cetona.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 936-59-4
Fórmula molecular C9H9ClO
Peso molecular (g/mol) 168.62
Número MDL MFCD00000990
Clave InChI KTJRGPZVSKWRTJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloropropiophenone, 1-propanone, 3-chloro-1-phenyl, beta-chloropropiophenone, 2-chloroethyl phenyl ketone, 3-chloropropanophenone, 3-chloro-1-phenyl-1-propanone, propiophenone, 3-chloro, 3-chloro-1-phenyl-propan-1-one, .beta.-chloropropiophenone, .omega.-chloropropiophenone
PubChem CID 70295
Nombre IUPAC 3-cloro-1-fenilpropan-1-ona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)CCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloropropiophenone
Punto de fusión 46°C to 50°C
Punto de ebullición 113°C to 115°C (4 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 50 g
Beilstein 2043580
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.62
Porcentaje de pureza 96%