Learn More
3-Cloruro de cloropropionil, 98  %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10520181 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ML
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10520181 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
10408830 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10520181 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 109991000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 625-36-5 | C3H4Cl2O | 126.96 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 625-36-5
Fórmula molecular C3H4Cl2O
Peso molecular (g/mol) 126.96
Número MDL MFCD00000747
Clave InChI INUNLMUAPJVRME-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloropropionyl chloride, propanoyl chloride, 3-chloro, propionyl chloride, 3-chloro, 3-chloropropionylchloride, beta-chloropropionyl chloride, 3-chloropropionic acid chloride, chloropropionyl chloride, propanoylchloride, 3-chloro, .beta.-chloropropanoyl chloride, .beta.-chloropropionyl chloride
PubChem CID 69364
Nombre IUPAC Cloruro de 3-cloropropanoílo
SMILES ClCCC(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloropropionyl chloride
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -32.0°C
Color Marrón a incoloro
Densidad 1.3300g/mL
Punto de ebullición 143.0°C to 145.0°C
Temperatura de inflamación 49°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCH2CH2COCl
Índice de refracción 1.4560 to 1.4580
Cantidad 100 mL
Beilstein 02, 250
Gravedad específica 1.33
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: reacts violently with alcohol,amines,other,nucleophtilic solvents
Viscosidad 1.4 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.97
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Chloropropionyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.