Learn More
Cloruro de 3-cloropropionilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11461727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11461727 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 11461727 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25698.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 3-clorpropionilo puede usarse en el proceso de producción de ingredientes farmacéuticos.
Solubilidad
Reacciona violentamente con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos d
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloropropionyl chloride
CAS 625-36-5
Punto de fusión -32°C
Densidad 1.325
Punto de ebullición 143°C to 145°C
Temperatura de inflamación 59°C
Fórmula molecular C3H4Cl2O
Fórmula lineal ClCH2CH2COCl
Índice de refracción 1.457
Número MDL MFCD00000747
Cantidad 500 g
Número UN UN3389
Beilstein 635814
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo 3-chloropropionyl chloride, propanoyl chloride, 3-chloro, propionyl chloride, 3-chloro, 3-chloropropionylchloride, beta-chloropropionyl chloride, 3-chloropropionic acid chloride, chloropropionyl chloride, propanoylchloride, 3-chloro, .beta.-chloropropanoyl chloride, .beta.-chloropropionyl chloride
Información de solubilidad Reacts violently with water.
Clave InChI INUNLMUAPJVRME-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCCC(Cl)=O
Nombre IUPAC Cloruro de 3-cloropropanoílo
Peso molecular (g/mol) 126.96
PubChem CID 69364
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.97
Porcentaje de pureza 97%