Learn More
3-cloropropionitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloropropionitrile |
| CAS | 542-76-7 |
| Fórmula molecular | C3 H4 Cl N |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Propanenitrile, 3-chloro-, Propionitrile, 3-chloro- (6CI,8CI), 3-Chloropropanenitrile, 1-Chloro-2-cyanoethane, 2-Cyanoethyl chloride, 3-Chloropropanonitrile, 3-Chloropropionitrile, NSC 2588, β-Chloropropionitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H4ClN/c4-2-1-3-5/h1-2H2 |
| SMILES | ClCCC#N |
| Nombre IUPAC | 3-cloropropanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 89.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 89.0032 |