Learn More
3-Cloropropionitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377625
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11377625 25 g 25 g
11387625 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11377625 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05902.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 542-76-7 | C3H4ClN | 89.52 g/mol
3-Chloropropionitrile is used in pharmaceutical and polymer synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-cloropropionitrilo se utiliza en la síntesis de productos farmacéuticos y en la de polímeros.
Solubilidad
Soluble en agua. (4,5 g/100ml, 25 °C). Miscible en éter, alcoholes, benceno y acetona.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Es incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes, agentes oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 542-76-7
Fórmula molecular C3H4ClN
Peso molecular (g/mol) 89.52
Número MDL MFCD00001952
Clave InChI GNHMRTZZNHZDDM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloropropionitrile, propanenitrile, 3-chloro, 3-chloropropiononitrile, 1-chloro-2-cyanoethane, 3-chloropropanonitrile, 3-chlorpropannitril, propionitrile, 3-chloro, beta-chloropropionitrile, usaf a-8798, rcra waste number p027
PubChem CID 10963
Nombre IUPAC 3-chloropropanenitrile
SMILES ClCCC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloropropionitrile
Punto de fusión -51°C
Densidad 1.143
Punto de ebullición 174°C to 176°C
Temperatura de inflamación 75°C (167°F)
Índice de refracción 1.438
Cantidad 25 g
Número UN UN3276
Beilstein 1098454
Índice Merck 14,2160
Información de solubilidad Soluble in water. (4.5g/100mL,25°C). Miscible in Ether,Alcohols,Benzene,Acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.53
Porcentaje de pureza 98%