Learn More
Ácido 3-Cloropropiónico, TRC
Código de producto. 30138746
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138746 10 g 10 g
30137523 5 g 5 g
17973635 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138746 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC58803010G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-94-8
Fórmula molecular C3H5ClO2
Peso molecular (g/mol) 108.52
Sinónimo Propanoic acid, 3-chloro- (9CI, ACI), 3-Chloropropanoic acid (ACI), Propionic acid, 3-chloro- (7CI, 8CI), Propionic acid, β-chloro- (2CI), 3-Chloropropionic acid, NSC 174, NSC 2183, β-Chloropropionic acid, β-Monochloropropionic acid
Nombre IUPAC Ácido 3-cloroproppanoico
SMILES C(CCl)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloropropionic Acid
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H5ClO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2H2,(H,5,6)
Formula Weight (peso de la fórmula) 107.9978