Learn More
Alfa Aesar™ Ácido 3-cloropropiónico, 98 %
Código de producto. 11450357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11450357 500 g 500 g
11440357 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11450357 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor B21744.36
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 107-94-8
Fórmula molecular C3H5ClO2
Peso molecular (g/mol) 108.52
Número MDL MFCD00002764
Clave InChI QEYMMOKECZBKAC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloropropionic acid, propanoic acid, 3-chloro, propionic acid, 3-chloro, beta-chloropropionic acid, 3-chloropropanic acid, beta-monochloropropionic acid, unii-r5j180fn9z, 3-chloro-propionic acid, .beta.-chloropropionic acid, .beta.-monochloropropionic acid
PubChem CID 7899
Nombre IUPAC 3-chloropropanoic acid
SMILES OC(=O)CCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloropropionic acid
Punto de fusión 37°C to 41°C
Densidad 1.27
Punto de ebullición 203°C to 205°C
Temperatura de inflamación 122°C (251°F)
Cantidad 500 g
Número UN UN3261
Beilstein 1098495
Índice Merck 14,2159
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.53
Porcentaje de pureza 98%