Learn More
Ácido 3-cloropropiónico-2,2,3,3-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloropropanoic Acid-D4 |
| CAS | 1219802-17-1 |
| Fórmula molecular | C3 D4 H Cl O2 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Propanoic-2,2,3,3-d4 acid, 3-chloro- (ACI), 3-Chloropropanoic-2,2,3,3-d4 acid (ACI), 3-Chloropropionic acid-2,2,3,3-d4, 3-Chloropropanoic acid-2,2,3,3-d4, 3-Chloropropanoic acid-d4, 3-Chloropropanoic acid-D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H5ClO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2H2,(H,5,6)/i1D2,2D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(Cl)C([2 H])([2 H])C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-cloro-2,2,3,3-tetradeuteriopropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 112.5483 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 112.0229 g/mol |
| Mostrar más |