Learn More
Cloruro de 3-cloropropanosulfonilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11433354
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11433354 250 g 250 g
11413354 10 g 10 g
11423354 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11433354 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10631.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1633-82-5 | C3H6Cl2O2S | 177.039 g/mol
3-Chloropropanesulfonyl Chloride is an intermediate used in the preparation of many enzymatic inhibitors. It is also used in the generation and trapping of the derived sulfene with imines and glyoxylates in the presence of chinchona alkaloids provide chiral sultams and sultones. It is mainly used for the synthesis of pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 3-cloropropanosulfonil es un intermedio utilizado en la preparación de muchos inhibidores enzimáticos. También se utiliza en la generación y captura del sulfeno derivado con iminas y glioxilatos que, en presencia de alcaloides de cinchona, proporcionan sultamas y sultones quirales. Se utiliza principalmente para la síntesis de productos intermedios farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en diclorometano, acetato de etilo y hexano.
Notas
Almacenar a – 20 °C. Almacenar en lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Sensible a la humedad. Mantener alejado de alcoholes, bases fuertes y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1633-82-5
Fórmula molecular C3H6Cl2O2S
Peso molecular (g/mol) 177.039
Número MDL MFCD00007463
Clave InChI GPKDGVXBXQTHRY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloropropanesulfonyl chloride, 3-chloro-1-propanesulfonyl chloride, 3-chloropropanesulfonylchloride, 3-chloropropylsulfonyl chloride, 3-chloropropanesulphonyl chloride, 1-propanesulfonyl chloride, 3-chloro, propanesulfonyl chloride, chloro, 3-chloro-propane-1-sulfonyl chloride, gamma-chloropropanesulfonyl chloride, 3-chloropropylsulfonylchloride
PubChem CID 15410
Nombre IUPAC cloruro de 3-cloropropano-1-sulfonilo
SMILES C(CS(=O)(=O)Cl)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloropropanesulfonyl chloride
Densidad 1.456
Punto de ebullición 70°C (0.5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula lineal Cl(CH2)3SO2Cl
Índice de refracción 1.49
Cantidad 250 g
Número UN UN3265
Beilstein 1754119
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in dichloromethane,ethyl Acetate and hexane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.05
Porcentaje de pureza ≥98%