Learn More
Cloruro de 3-cloropropanosulfonilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10675202 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10675202 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
1 options
Código de producto. 10675202 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 154730250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloropropanesulfonyl chloride
Nombre de nota 96%
CAS 1633-82-5
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Color Incoloro a marrón
Densidad 1.4500g/mL
Punto de ebullición 70°C (0.5 mmHg)
Temperatura de inflamación 110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C3H6Cl2O2S
Fórmula lineal Cl(CH2)3SO2Cl
Índice de refracción 1.4890 to 1.491
Número MDL MFCD00007463
Cantidad 25 mL
Gravedad específica 1.45
Sinónimo 3-chloropropanesulfonyl chloride, 3-chloro-1-propanesulfonyl chloride, 3-chloropropanesulfonylchloride, 3-chloropropylsulfonyl chloride, 3-chloropropanesulphonyl chloride, 1-propanesulfonyl chloride, 3-chloro, propanesulfonyl chloride, chloro, 3-chloro-propane-1-sulfonyl chloride, gamma-chloropropanesulfonyl chloride, 3-chloropropylsulfonylchloride
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Clave InChI GPKDGVXBXQTHRY-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CS(=O)(=O)Cl)CCl
Nombre IUPAC cloruro de 3-cloropropano-1-sulfonilo
Peso molecular (g/mol) 177.05
PubChem CID 15410
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.05
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Chloropropanesulfonyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.