Learn More
3-Chloropropane-1,2-diol, Mikromol™
Código de producto. 18080150
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18080150 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 18080150 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0027.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-Chloropropane-1,2-diol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloropropane-1,2-diol
CAS 96-24-2
Nombres de analitos o componentes 3-Chloropropane-1,2-diol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C3 H7 Cl O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 3-monochloropropanediol, 3-MCPD, 3-Chloro-1,2-propanediol, (RS)-3-Chloro-1,2-propanediol, (RS)-α-Chlorohydrin, (±)-2,3-Dihydroxychloropropane, (±)-3-Chloro-1,2-propanediol, 1,2-Dihydroxy-3-chloropropane, 1-Chloro-1-deoxyglycerol, 1-Chloro-2,3-dihydroxypropane, 1-Chloro-2,3-propanediol, 3-Chloro-1,2-dihydroxypropane, 3-Chloro-1,2-propylene glycol, 3-Chloropropanediol, 3-Chloropropylene glycol, 3-Monochloro-1,2-propanediol, Chlorohydrin, Chloropropanediol, Ekorod A, Epibloc, Glycerin epichlorohydrin, Glycerin monochlorohydrin, Glycerin α-monochlorhydrin, Glycerol 3-chlorohydrin, Glycerol monochlorohydrin, Glycerol α-chlorohydrin, Glycerol α-monochlorohydrin, Glyceryl chloride, Glyceryl α-chlorohydrin, U 5897, dl-α-Chlorohydrin, α-Chlorohydrin, α-Monochlorohydrin
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7ClO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2
SMILES OCC(O)CCl
Nombre IUPAC 3-chloropropane-1,2-diol
Peso molecular (g/mol) 110.5395
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.0135 g/mol