Learn More
Acetal dietílico de 3-cloroprionaldehído, grado técnico (estabilizado), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-chloro-1,1-diethoxypropane |
| CAS | 35573-93-4 |
| Fórmula molecular | C7 H15 Cl O2 |
| Cantidad | 5 mL |
| Sinónimo | 1-Chloro-3,3-diethoxypropane, 3,3-Diethoxypropyl chloride, 3-Chloro-1,1-diethoxypropane, 3-Chloroprionaldehyde Diethyl Acetal, 3-Chloropropanal Diethyl Acetal, NSC 60136, β-Chloropropanal Diethyl Acetal, β-Chloropropionaldehyde Diethyl Acetal |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H15ClO2/c1-3-9-7(5-6-8)10-4-2/h7H,3-6H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(CCCl)OCC |
| Nombre IUPAC | 3-cloro-1,1-dietoxipropano |
| Peso molecular (g/mol) | 166.646 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.076 |