Learn More
Ácido 3-cloropicolínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloropicolinic Acid |
| CAS | 57266-69-0 |
| Fórmula molecular | C6 H4 Cl N O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4ClNO2/c7-4-2-1-3-8-5(4)6(9)10/h1-3H,(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)c1ncccc1Cl |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-cloropiridin-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 157.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.9931 |