Learn More
Anhídrido 3-cloroftálico, TRC
Código de producto. 30361287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30361287 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30361287 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3805781G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chlorophthalic Acid Anhydride
CAS 117-21-5
Fórmula molecular C8 H3 Cl O3
Cantidad 1 g
Sinónimo Phthalic anhydride, 3-chloro- (6CI,7CI,8CI), 4-Chloro-1,3-isobenzofurandione, 3-Chlorophthalic acid anhydride, 3-Chlorophthalic anhydride, 4-Chloroisobenzofuran-1,3-dione, NSC 122937, 3-Chlorophthalic Acid Anhydride
Fórmula InChI InChI=1S/C8H3ClO3/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(11)12-7(4)10/h1-3H
SMILES Clc1cccc2C(=O)OC(=O)c12
Nombre IUPAC 4-cloro-2-benzofurano-1,3-diona
Peso molecular (g/mol) 182.561
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.9771