Learn More
Anhídrido 3-cloroftálico, 95+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10739023 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10739023 5 g Frasco de vidrio 5 g
10147822 1 g Frasco de vidrio 1 g
10358663 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10739023 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 381290050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 117-21-5 | C8H3ClO3 | 182.56 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 117-21-5
Fórmula molecular C8H3ClO3
Peso molecular (g/mol) 182.56
Número MDL MFCD00023107
Clave InChI UERPUZBSSSAZJE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chlorophthalic anhydride, 4-chloroisobenzofuran-1,3-dione, 3-chlorophthalic acid anhydride, unii-vo7nxt0137, 1,3-isobenzofurandione, chloro, 4-chloro-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione, 4-chloranyl-2-benzofuran-1,3-dione, 3clpa, pubchem19464, 3-chlorophthalicanhydride
PubChem CID 67014
Nombre IUPAC 4-cloro-2-benzofurano-1,3-diona
SMILES ClC1=CC=CC2=C1C(=O)OC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chlorophthalic anhydride
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 123°C to 126°C
Color Blanco o amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.56
Porcentaje de pureza 95+%
Forma física Polvo cristalino y trozos