Learn More
Bromuro de 3-clorofenilmagnesio, 1 M en MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15498037
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15498037 50 mL 50 ml
15408047 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15498037 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51161.AD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 36229-42-2 | C6H4BrClMg | 215.76 g/mol
3-Chlorophenylmagnesium bromide is involved in the synthesis of enantiopure 2-imidazolidinones by reacting with 1,1'-DiBoc-2,2'-Biaziridine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de 3-clorofenilmagnesio participa en la síntesis de enantiopura 2-imidazolidinonas reaccionando con 1,1′-DiBoc-2,2′-Biaziridina.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Reacciona con el agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36229-42-2
Fórmula molecular C6H4BrClMg
Peso molecular (g/mol) 215.76
Número MDL MFCD00672003
Clave InChI ZIYRUWPTUPFRQU-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 3-chlorophenylmagnesium bromide, 3-chlorophenyl magnesium bromide, magnesium,bromo 3-chlorophenyl, m-chlorophenylmagnesium bromide, m-chlorophenyl magnesium bromide, 3-chloro phenyl magnesium bromide, 3-chloro-phenyl magnesium bromide, ziyruwptupfrqu-uhfffaoysa-m, grignard reagent
PubChem CID 12252967
Nombre IUPAC Magnesio; clorobenceno; bromuro
SMILES ClC1=CC([Mg]Br)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chlorophenylmagnesium bromide
Cantidad 50 mL
Número UN UN2924
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.76
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 M en MeTHF