Learn More
Bromuro de 3-clorofenilmagnesio, solución de 0,5 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10526114 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10526114 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
1 options
Código de producto. 10526114 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 397491000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Chlorophenylmagnesium bromide
CAS 36229-42-2, 109-99-9
% mín. CAS 11.24, 86.52
% máx. CAS 13.48, 88.76
Cantidad 100 mL
Fórmula molecular C6H4BrClMg
Fórmula lineal ClC6H4MgBr
Número MDL MFCD00672003
Temperatura de inflamación <−17°C
Sinónimo 3-chlorophenylmagnesium bromide, 3-chlorophenyl magnesium bromide, magnesium,bromo 3-chlorophenyl, m-chlorophenylmagnesium bromide, m-chlorophenyl magnesium bromide, 3-chloro phenyl magnesium bromide, 3-chloro-phenyl magnesium bromide, ziyruwptupfrqu-uhfffaoysa-m, grignard reagent
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Clave InChI ZIYRUWPTUPFRQU-UHFFFAOYSA-M
SMILES ClC1=CC([Mg]Br)=CC=C1
Nombre IUPAC Magnesio; clorobenceno; bromuro
Peso molecular (g/mol) 215.76
PubChem CID 12252967
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.76
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5M (Argentometry), exact strength on the certificate of analysis
Identificación Identity confirmed
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Aspecto Clear yellow to brown solution
Gravedad específica 0.96
Densidad 0.9600g/mL
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Chlorophenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Product Title
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.