Learn More
Clorhidrato de 3-clorofenilhidrazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459120
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459120 10 g 10 g
11469120 50 g 50 g
11479120 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11459120 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14770.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-08-2026
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
CAS: 2312-23-4 | C6H8Cl2N2 | 179.044 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2312-23-4
Fórmula molecular C6H8Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 179.044
Número MDL MFCD00012935
Clave InChI CRRIAWUJYMLJOE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chlorophenylhydrazine hydrochloride, 3-chlorophenyl hydrazine hydrochloride, 3-chloro phenyl hydrazine hydrochloride, m-chlorophenylhydrazine hydrochloride, hydrazine, 3-chlorophenyl-, monohydrochloride, 1-3-chlorophenyl hydrazine hydrochloride, m-chlorophenylhydrazine hcl, 3-chlorophenyl hydrazine hydrochloride 1:1, 3-chlorophenyl hydrazinehydrochloride
PubChem CID 75331
Nombre IUPAC (3-clorofenil)hidracina;clorhidrato
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)NN.Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Chlorophenylhydrazine hydrochloride
Punto de fusión ∼242°C (decomposition)
Olor Odorless
Cantidad 10 g
Beilstein 3565828
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.05
Porcentaje de pureza 97%