Learn More
Ácido 3-clorofenilborónico, TRC
Código de producto. 30354738
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Código de producto. Cantidad
30354738 100 mg
1 options
Código de producto. 30354738 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC596510100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chlorophenylboronic Acid
CAS 63503-60-6
Fórmula molecular C6 H6 B Cl O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo B-(3-Chlorophenyl)boronic Acid, (3-Chlorophenyl)boronic Acid, (m-Chlorophenyl)boronic Acid, 3-Chlorobenzeneboronic Acid, m-Chlorobenzeneboronic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6BClO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,9-10H
SMILES OB(O)c1cccc(Cl)c1
Nombre IUPAC ácido 3( -clorofenil)borónico
Peso molecular (g/mol) 156.375
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.015